Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para electrodos de pH Orion™
Almacene y proteja los electrodos de pH.
Marca:  Thermo Scientific™ 910006-WA
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11737767
  • 233.16€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Almacene y proteja sus electrodos de pH con los accesorios Thermo Scientific™ para electrodos de pH Orion™. Los frascos de almacenamiento protegen y acondicionan los electrodos cuando no se utilizan. El protector de bulbo protege el bulbo sensor de pH de los electrodos de vidrio para pH.
Frascos de almacenamiento de electrodos
  • Se pueden utilizar con cualquier electrodo de pH de 6, 8 o 12 mm
Protectores de perilla de electrodos
  • Diseñadas para electrodos de pH con cuerpo de vidrio
  • Su utiliza con electrodos de pH estándar o Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™: un extremo de la protección del protector de perilla se ajusta a electrodos estándar mientras que el otro extremo se ajusta a electrodos Sure-Flow sin interferir con la acción de lavado de Sure-Flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Frascos de almacenamiento de electrodos
Electrodo de 6 mm, vidrio
Frascos de almacenamiento de electrodos
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Accesorios para electrodos de pH Orion™ >
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.