Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotores de centrífuga 5810 y 5810R
Disponible en varias configuraciones para distintas aplicaciones.
Marca: Eppendorf™ 5810761000
173.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Adaptadores para centrífugas Eppendorf™ 5810 y 5810R.
- Compatible con tubos cónicos o planos
Especificaciones
Adaptador | |
De 80 a 120 ml | |
45 mm | |
2/paq. |
Plana | |
Rotores de centrífuga 5810 y 5810 | |
4 |