Learn More
Liebherr™ Refrigerador de aire forzado de sobremesa, de calidad superior
Ahorre espacio y energía. El refrigerador de aire forzado de sobremesa, de calidad superior Liebherr™ es una unidad que se puede colocar fácilmente sobre una encimera o bajo ella. Diseñado para ofrecer un mejor rendimiento de refrigeración y temperaturas estables. Cuenta con controles electrónicos para un control preciso de la temperatura.
Marca: Liebherr™ FKUV1610
1074.08 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
Refrigeración fiable para muestras y productos de laboratorio- El sistema de refrigeración dinámico de alta eficiencia garantiza temperaturas uniformes y rapidez de refrigeración
- Los ventiladores se detienen al abrir la puerta para ahorrar energía
- Evaporador de gran superficie para una mejor distribución del aire frío
- Panel digital de control de temperatura LED con alarmas visual y sonora de alto nivel de temperatura y puertas abiertas
- Los estantes ajustables y extraíbles pueden contener hasta 40 kg
- La puerta reversible con cierre automático se puede abrir desde cualquier dirección
- El asa ergonómica garantiza una apertura sin esfuerzo incluso cuando se utiliza con frecuencia
- Incluye un cierre con llave y patas ajustables en parte delantera
- Cuerpo de acero a prueba de aplastamiento con interior de poliestireno blanco
Especificaciones
141 L | |
R600A | |
Acero | |
45 kg | |
Poliestireno blanco | |
Blanco | |
FKUV1610X | |
43,5 cm | |
44 cm | |
220/240 V | |
100 W | |
38 kg |
1°C a 15°C | |
Cierre automático con cerradura | |
3 Ajustable, Rejilla | |
Acero | |
Digital | |
Automático | |
60 cmL x 61,5 cmD x 83 cmH | |
67 cm | |
1,0 A | |
50 Hz | |
0,70 kWh/24 h | |
36 kg |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora