Learn More
Merck Accessories, and Replacement Parts for In-Line Filter Holder
Accessory and replacements for 47mm In-Line Filter Holder
Marca:  Merck XX4304704
60.17 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10089970
  • 64.80€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Accesorios y repuestos para el soporte de filtro en línea de 47 mm
Millipore cuenta con una amplia selección de accesorios, adaptadores, válvulas, medidores y tubos que se pueden utilizar junto con los sistemas de filtración Millipore. Con las excepciones indicadas, el material de construcción es acero inoxidable serie 300. Los conectores de triple abrazadera (TC) se denominan por convención como 1,5 pulg., 2 pulg., etc. Los conectores de TC de 1,5 pulg. se conectan a tamaños de D.E. de tubos de 1 pulg. o 1,5 pulg. Los conectores de TC de 2 pulg. únicamente se conectan a tamaños de D.E. de tubos de 2 pulg.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Soporte de filtro en línea de 47 mm
No estéril
1/4 pulg
6,3 mm
Adaptador de manguera
Polipropileno
Adaptador de manguera, NPTF de 0,25 pulg. a 0,31 pulg. de D.I., polipropileno
6 mm