Learn More
Merck Accessories, and Replacement Parts for In-Line Filter Holder
Accessory and replacements for 47mm In-Line Filter Holder
64.80€ - 209.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10588591
|
Merck
XX4304707 |
Pantalla de soporte |
86.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10789201
|
Merck
XX4304702 |
Junta tórica |
209.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10089970
|
Merck
XX4304704 |
Adaptador de manguera |
64.80€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10089980
|
Merck
XX4304705 |
Mando manual de nailon |
100.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Accesorios y repuestos para el soporte de filtro en línea de 47 mm
Millipore has a broad selection of fittings, adapters, valves, gauges, and tubing that can be used in conjunction with Millipore filtration systems. With stated exceptions, material of construction is Series 300 stainless steel.Tri-Clamp (TC) fittings are referred to by convention as 1 1/2 in., 2 in., etc. 1 1/2 in. TC fittings connect to 1 in. or 1 1/2 in. O.D. tube sizes. 2 in. TC fittings connect to 2 in. O.D. tube size only.Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
No estéril |