Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for RT2 Hotplate, RT2 Basic and Advanced Hotplate Stirrers
Utilice estos accesorios para optimizar el rendimiento de la placa calefactora Thermo Scientific™ RT2 y de los agitadores con placa calefactora RT2 Basic y Advanced.
Marca: Thermo Scientific™ 88880143
34.88 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice estos accesorios para optimizar el rendimiento de la placa calefactora Thermo Scientific™ RT2 y de los agitadores con placa calefactora RT2 Basic y Advanced.
Especificaciones
Varilla de soporte (Ø12 mm, 400 mm, M10) | |
Placa calefactora/agitadores RT2 | |
Piezas de repuesto para el instrumento |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.