Learn More
Cytiva Accesorios para miniunidades verticales en gel SE 250/260: placa de alúmina con muescas
Colección de accesorios de piezas de repuesto para unidades de gel SE 250/260
Marca:  Cytiva SE202N-10
398.13 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11735393
  • 434.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Unidad de electroforesis vertical SE 250 Mini
Alúmina
8 cm
Placa de aluminio con muescas
10 cm