Learn More
Cytiva Accesorios para miniunidades verticales en gel SE 250/260: placa de alúmina con muescas
Colección de accesorios de piezas de repuesto para unidades de gel SE 250/260
70.69€ - 434.00€
Especificaciones
Tipo | Placa de aluminio con muescas |
---|---|
Material | Alúmina |
Longitud (métrico) | 10 cm |
Anchura (métrico) | 8 cm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11735393
|
Cytiva
SE202N-10 |
Unidad de electroforesis vertical SE 250 Mini |
434.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10279714
|
Cytiva
SE202N |
Unidad de electroforesis en gel de formato vertical SE 250, SE 260 Mini |
70.69€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Especificaciones
Placa de aluminio con muescas | |
Alúmina | |
10 cm | |
8 cm |