Learn More
Cytiva Accessories for SE 250/260 Mini-vertical Gel Units: Spacer
Marca:  Cytiva SE2119T-2-1.5
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10209354
  • 82.96€ / paquete de 2
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Unidad de electroforesis en gel de formato vertical SE 250, SE 260 Mini
0,05 in
8 cm
Separador
0,15 cm