Learn More
Thermo Scientific™ Accessories and Upgrade Kits for Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Varios accesorios para usar con el lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX.
Marca:  Thermo Scientific™ VLUPLT07
11376.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21998" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17982081
Descripción
Descripción
Estos accesorios están pensados para su uso con el lector de microplacas multimodo Varioskan™ LUX. Diseñado para investigadores de ciencias biológicas con una amplia variedad de necesidades, el lector de microplacas multimodo Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX viene equipado con una gama flexible de tecnologías de medición, incluidas tecnologías de absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen y fluorescencia resuelta en el tiempo. El instrumento simplifica la configuración de las mediciones con la selección automática del intervalo dinámico. Los controles de seguridad inteligentes facilitan el flujo de trabajo y ayudan a evitar errores experimentales. Varioskan LUX sube el listón de fiabilidad y facilidad gracias a una tecnología que beneficia al máximo a los investigadores. El lector multimodo Varioskan LUX ha recibido la certificación HTR™ según Cisbio Bioassays y la certificación DLReady™ por Promega Corporation.
Varioskan LUX is a modular instrument, you can upgrade it with missing features later.
  • Installation of the upgrade kits must be carried out by trained and authorized service personnel.
  • For TRF and/or AlphaScreen technology upgrades, the instrument must be equipped with a luminescence module.
  • TRF and/or AlphaScreen technology upgrades include excitation filters but not emission filters. Please order emission filters separately.
  • Please contact your local representative to discuss about the instrument upgrade option
Plate adapters are used for adapting plates that are of different heights.
  • Adapters adjust the plates to the optimum height for measuring and dispensing.
  • Choose the adapter based on the plate format in use and whether the lid is needed or not.
There are two types of plate trays: universal and robotic.
  • The universal plate tray is for basic use and it is compatible with all plate formats (6- to 1536-well plates).
  • A robotic plate tray is for automated use with robots and is compatible with 96- to 1536-well plate formats.
If the dispensers are in frequent use, it is recommended to replace the aspirate and dispensing tubings once a year.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Upgrade kit for luminometry and TRF
Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Varioskan™