Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Acclaim™ 120 C18
Utilice estas columnas de fase reversa C18 de gran eficacia para lograr una resolución máxima en una amplia variedad de aplicaciones.
Marca: Thermo Scientific™ 071605
Descripción
Mejore la eficacia de la separación en sus aplicaciones de fase reversa con las columnas Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18. Estas columnas tienen un sustrato de sílice ultrapura con muy bajo contenido de metal para minimizar los efectos secundarios y proporcionar formas de pico simétricas. La exclusiva composición química de unión produce una cobertura de superficie excelente para proporcionar separaciones muy predecibles que no se ven afectadas por interacciones secundarias. Utilice estas columnas de gran eficacia para lograr una resolución máxima en una amplia variedad de aplicaciones.
Columnas de fase reversa de alto rendimiento para obtener resultados reproducibles- La combinación de una cobertura de superficie muy elevada con un contenido de metal muy bajo da como resultado columnas con una eficacia extraordinaria
- Rendimiento reproducible de columna a columna
- Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
- Estables con un pH de entre 2 y 8
- Disponible en tamaños de partícula de 2,2, 3 y 5 μm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 120 ÅÅ
- También disponibles en formato RSLC de 2,2 µm para realizar separaciones rápidas y fiables
Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.
- Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos
Especificaciones
Columna de análisis | |
LC-MS | |
7250 psi (500 bar) | |
De 2 a 8 | |
Unitary | |
60 °C | |
C18 | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa | |
Responsibly packaged |
3 mm | |
50 mm | |
2,2 μm | |
120 Å | |
300 m²/g | |
L1 | |
Acclaim | |
18 % | |
Sí | |
Bio-LC |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron