Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de carbamato Acclaim™
Realice una separación básica de carbamato indicada en el método 531.2 de la EPA de EE. UU. mediante las columnas para LC para carbamato Thermo Scientific™ Acclaim™.
Marca: Thermo Scientific™ 072929
Descripción
Realice una separación básica de pesticidas de carbamato (pesticidas del tipo N-metilcarbamato y N-metilcarbamoiloxima) listados en el método 531.2 de la EPA de EE. UU. mediante las columnas LC para carbamato Thermo Scientific™ Acclaim™. Estas columnas de gran eficacia son compatibles tanto con gradientes de fase móvil binarios (metanol/agua) como ternarios (acetonitrilo/metanol/agua) para ofrecer una mayor flexibilidad. Utilice estas columnas con sangrado extremadamente con detección por fluorescencia/derivatización postcolumna/LC o con detección por LC/MS para la máxima sensibilidad.
Varios formatos de columna se adaptan a las necesidades específicas de sus análisis
- Columna de 5 μm, 4,6 × 250 mm: establece el estándar para obtener la máxima resolución con reacción postcolumna (PCR) y detección por fluorescencia (FLD)
- Columna de 3 μm, 4,6 × 150 mm: ahorra tiempo y aumenta el procesamiento de muestras
- Columna de 3 μm, 3,0 × 150 mm: ahorra tiempo y reduce el consumo de disolvente
- Columna de 3 μm, 2,1 × 150 mm: adecuada para LC/MS, para lograr los límites de detección más bajos posibles
- Dos columnas RSLC de 2,2 μm (2,1 × 100 mm y 2,1 × 150 mm): proporcionan separaciones de alta resolución y gran rendimiento
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
- Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
- Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
- Excelentes formas de pico
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
Especificaciones
Cartucho protector, 2/paq. | |
RP-HPLC | |
6000 psi (415 bar) | |
De 3 a 7 | |
300 m²/g | |
N/D | |
Acclaim | |
Especial/aplicación específica | |
Cartucho protector, 2 paq. |
3 mm | |
10 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Patentado | |
Sílice | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.