Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de carbamato Acclaim™
Realice una separación básica de carbamato indicada en el método 531.2 de la EPA de EE. UU. mediante las columnas para LC para carbamato Thermo Scientific™ Acclaim™.
182.58€ - 931.04€
Especificaciones
pH | De 3 a 7 |
---|---|
Tamaño de poro | 120 Å |
Área de la superficie | 300 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Fase estacionaria | Patentado |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11312033
|
Thermo Scientific™
072925 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm | N/A | ||||
11322033
|
Thermo Scientific™
072926 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
931.04€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11332033
|
Thermo Scientific™
072927 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | ||||
11312083
|
Thermo Scientific™
075596 |
150 mm | 2,1 mm | 2,2 μm | N/A | ||||
11322083
|
Thermo Scientific™
075597 |
100 mm | 2,1 mm | 2,2 μm | N/A | ||||
11302033
|
Thermo Scientific™
072924 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm | N/A | ||||
11342033
|
Thermo Scientific™
072928 |
10 mm | 4,6 mm | 5 μm | N/A | ||||
11352033
|
Thermo Scientific™
072929 |
10 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
11362033
|
Thermo Scientific™
072930 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||
Descripción
Realice una separación básica de pesticidas de carbamato (pesticidas del tipo N-metilcarbamato y N-metilcarbamoiloxima) listados en el método 531.2 de la EPA de EE. UU. mediante las columnas LC para carbamato Thermo Scientific™ Acclaim™. Estas columnas de gran eficacia son compatibles tanto con gradientes de fase móvil binarios (metanol/agua) como ternarios (acetonitrilo/metanol/agua) para ofrecer una mayor flexibilidad. Utilice estas columnas con sangrado extremadamente con detección por fluorescencia/derivatización postcolumna/LC o con detección por LC/MS para la máxima sensibilidad.
Varios formatos de columna se adaptan a las necesidades específicas de sus análisis
- Columna de 5 µm, 4,6 × 250 mm: establece el estándar para obtener la máxima resolución con reacción postcolumna (PCR) y detección por fluorescencia (FLD)
- Columna de 3 µm, 4,6 × 150 mm: Ahorra tiempo y aumenta el procesamiento de muestras
- Columna de 3 µm, 3,0 × 150 mm: Ahorra tiempo y reduce el consumo de disolvente
- Columna de 3 µm, 2,1 × 150 mm: Adecuada para LC/MS, para lograr los límites de detección más bajos posibles
- Dos RSLC, columnas de 2,2 µm (2,1 × 100 mm y 2,1 × 150 mm): proporcionan separaciones de alta resolución y gran rendimiento
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
- Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
- Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
- Formas de pico excelentes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
Especificaciones
De 3 a 7 | |
300 m²/g | |
Patentado | |
Especial/aplicación específica |
120 Å | |
60 °C | |
Acclaim | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.