Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de modo mixto Acclaim™ WCX-1
Separe moléculas catiónicas con un potente control de selectividad ajustable mediante esta columna LC de intercambio catiónico débil y de fase reversa.
Marca: Thermo Scientific™ 071910
657.25 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21692" para aplicar la oferta.
Descripción
Separe moléculas catiónicas con un potente control de selectividad ajustable gracias a las columnas para LC de modo mixto Thermo Scientific™ Acclaim™ WCX-1. La fase estacionaria basada en sílice cuenta con una cadena de alquilos hidrófobos con un extremo de carboxilo que proporciona propiedades hidrófobas de fase reversa y de intercambio catiónico débil. Este mecanismo de separación multimodo permite la separación simultánea de compuestos básicos y neutros. Al ajustar de forma independiente o simultánea la intensidad iónica de la fase móvil, el pH y el modificador orgánico, puede controlar la selectividad de compuestos ionizables y neutros.
Retiene y separa moléculas básicas de muy hidrófilas a muy hidrófobas- Mecanismo de retención multimodo: modos de fase reversa, intercambio catiónico débil, exclusión de aniones y HILIC
- Selectividad complementaria a columnas de fase reversa C18
- Columna principal eficaz para una gran variedad de analitos básicos; también es una columna ideal para el desarrollo de métodos secundarios
- Versátiles en aplicaciones que requieren diferentes selectividades
- Formas de pico simétricas y una excelente eficacia
- Estables con un pH de entre 2,5 y 7,5
- Disponible en tamaños de partículas de 3 y 5 μm con un diámetro medio de poro de 120 Å
Especificaciones
Columna de análisis | |
De 0,2 a 1,2 mL/min | |
50 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
50°C | |
Cadena de alquilos hidrófobos con un extremo de carboxilo | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Patentado |
3 mm | |
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) | |
5800 psi (400 bar) | |
Desde 2,5 hasta 7,5 | |
300 m²/g | |
L85 | |
Acclaim | |
Modo mixto | |
Fase reversa, intercambio iónico, exclusión iónica, HILIC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.