Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ Surfactant Plus
Se utiliza para la separación simultánea de surfactantes aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfotéricos con detección de CAD y LC-MS.
269.76€ - 1021.10€
Especificaciones
pH | Desde 2,5 hasta 7,5 |
---|---|
Tamaño de poro | 120 Å |
Área de la superficie | 300 m²/g |
Temperatura | 50°C |
Fase estacionaria | Patentado |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12739825
|
Thermo Scientific™
078950 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
968.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12749825
|
Thermo Scientific™
078951 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
1002.83€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12759825
|
Thermo Scientific™
078952 |
100 mm | 3 mm | 3 μm |
939.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12769825
|
Thermo Scientific™
078953 |
250 mm | 2,1 mm | 3 μm |
1021.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12779825
|
Thermo Scientific™
078954 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
1019.08€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12789825
|
Thermo Scientific™
078955 |
100 mm | 2,1 mm | 3 μm |
939.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12709835
|
Thermo Scientific™
078959 |
10 mm | 3 mm | 5 μm |
288.40€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12719835
|
Thermo Scientific™
078960 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
269.76€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15162529
|
Thermo Scientific™
082767 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
933.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15200339
|
Thermo Scientific™
082768 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
838.22€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15210339
|
Thermo Scientific™
082773 |
10 mm | 4,6 mm | 5 μm |
315.07€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Las columnas ideales para el análisis de surfactantes mediante detección de alta sensibilidad son las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus. Esta nueva generación de columnas de sílice de gran eficacia tiene un sangrado excepcionalmente bajo para usarse con detectores de aerosol cargado (CAD) y espectrómetros de masas (MS). Las columnas proporcionan una selectividad similar a la de las columnas Acclaim Surfactant para la separación sensible de una amplia variedad de surfactantes. La composición química avanzada de la superficie proporciona mecanismos de retención de fase reversa y de intercambio aniónico, al tiempo que mejora significativamente la resolución de surfactantes.
Características del producto:Mejora del rendimiento, la versatilidad y el procesamiento para análisis de surfactantes
- Selectividad ideal para la separación simultánea de surfactantes aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfóteros
- Resistentes al colapso de fase en condiciones de fase móvil altamente acuosas
- Excelente resolución entre compuestos fuertemente hidrófilos, como los isómeros de sulfonato de xileno
- Compatible con detectores de dispersión de luz evaporativa (ELSD), detectores de conductividad con supresión (SCD) y detectores de UV-Vis (UV)
- Separaciones robustas en una gran variedad de condiciones
- Hardware Thermo Scientific™ PEEK™ no metálico disponible para una mejor compatibilidad con los sistemas de cromatografía de intercambio iónico Thermo Scientific™ Dionex™.
- Disponible en tamaños de partícula de 3,0 y 5,0 μm y diámetros de 2,1, 3,0, 4,0 (cuerpo de PEEK) y 4,6 mm, con 100, 150 y 250 mm de longitud.
Acerca de la familia de columnas para HPLC especializadas Acclaim
Las columnas especializadas Acclaim se han desarrollado, fabricado y probado para satisfacer las necesidades de separación de aplicaciones específicas. Estas columnas se basan en elementos químicos novedosos y exclusivos, y ofrecen una resolución superior con mayor facilidad de uso.
- Uso probado para garantizar unas separaciones uniformes
- Selectividad ideal para la separación de analitos objetivo específicos
- Formas de pico excelentes
- Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para las separaciones cromatográficas específicas
Especificaciones
Desde 2,5 hasta 7,5 | |
300 m²/g | |
Patentado | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Sí |
120 Å | |
50°C | |
Acclaim | |
Especial/aplicación específica | |
Responsibly packaged |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.