Learn More
Brand™ Pipeteador accu-jet™ pro
Permite el pipeteo sin fatiga incluso en operaciones prolongadas, con aproximadamente ocho horas de pipeteo continuo sin tener que recargar. El pipeteador BRAND™ accu-jet™ pro está diseñado para permitir un modo de administración y selección de velocidad con una sola mano. Un filtro de membrana hidrófoba de 0.2 μm y una válvula de control integrada protegen contra la penetración de líquidos.
Marca: Brand™ 26303
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Modo de entrega y selección con una sola mano
- El diseño ergonómico está perfectamente equilibrado, pesando solo 190 g para pipetear sin fatiga incluso en operaciones prolongadas.
- Limitador de velocidad del motor ajustable: un ajuste de velocidad más lento permite un control del llenado incluso más sensible y tasas de dispensación para pipetas de menor volumen.–
- Un LED parpadeante indica 2 horas por adelantado cuando la batería necesita carga. Aproximadamente ocho horas de pipeteo continuo (con una pipeta de 10 ml) sin necesidad de recarga.
- Salida directa de vapores de líquidos que protege contra la corrosión para garantizar una larga vida útil del instrumento.
- Un filtro de membrana hidrófoba de 0,2 μm y una válvula de control integrada protegen contra la penetración de líquidos. La combinación perfecta para pipetas de vidrio y plástico de 0,1 a 200 ml
Especificaciones
Hidruro metálico de níquel | |
0,2 μm | |
Membrana hidrófoba | |
Europa (continental) | |
190 g | |
50/60 Hz |
Azul Royal | |
Controlador de pipeta | |
Batería de hidruro de níquel-metal, 2 cubiertas del compartimento de la batería, soporte de pared, adaptador de CA (100-240V; 50/60Hz) y 2 filtros de membrana de repuesto de 0,2 µm, estériles. 26304 sin cargador | |
1 unidad | |
100/240 V |