Learn More
Fisher Scientific™ Accu100 Ultrapure Water System
Ultrapure water for critical laboratory applications. Fisherbrand™ Accu100 Ultrapure Water System used to produce Type I ultrapure water from RO, distilled or deionized water.
Marca: Fisher Scientific™ RS2200QSSK
Descripción
Dispensador de agua ultrapura independiente
- El dispensador remoto tiene incorporado un sensor de resistividad de alta precisión con una constante de celda de 0,01 cm-1 para medir la calidad del agua ultrapura justo antes del punto de dispensación
- Dispensación y calibración volumétrica
- El mango rota 360° y puede sacarse del soporte para facilitar una dispensación instantánea con la máxima flexibilidad
Panel de control multifuncional
- Dispensación y calibración volumétrica
- Alarmas e información de mantenimiento en gran pantalla LCD en color
- Supervisión en tiempo real del estado del sistema: Calidad/resistividad del agua producida y vida útil restante del cartucho/de la lámpara UV
AccuQuatro U Pack
- Cartucho de ultrapurificación de gran capacidad patentado
- Volumen de agua muerta mínimo
- Producción de agua ultrapura libre de iones y materia orgánica
- Opciones de cartuchos de ultrapurificación para tipos de agua de suministro
Specifications
COT: De 0 a 1 bar | |
Destilada, DI, RO, EDI | |
18,2 Mohm/cm a 25 °C | |
Accu100 | |
5°C a 45°C | |
21 cm | |
44 cm | |
35 cm | |
6 kg |
< 0,1 UFC/ml | |
De 1,0 a 1,5 l/min a 25 °C | |
Sistema de purificación de agua ultrapura ACCU100 | |
< 1/ml | |
8,26 in | |
17,3 in | |
13,7 in | |
13,2 lb |