Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ C18
BIOPHARMA
Utilice esta columna, con núcleo sólido especialmente diseñado, para una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones.
Marca:  Thermo Scientific™ 17126-052130
391.21 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
599.40 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377461
  • 630.95€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
600 µl/min
50 mm
Núcleo sólido esférico
De 1 a 11
130 m²/g
L1
Accucore
9 %
Sí
2,1 mm
HPLC
14500 psi (1000 bar)
2,6 μm
80Å
70°C
C18
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Fase reversa
Fase reversa
Videos
  • Thermo Scientific - Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
    Watch Dafydd Milton introduce new HPLC column technology that enables high speed, high resolution separations, with backpressures lower than those associated with UHPLC.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:51
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:51
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
  • Thermo Scientific - Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
    Watch Dafydd Milton introduce new HPLC column technology that enables high speed, high resolution separations, with backpressures lower than those associated with UHPLC.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:51
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:51
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ C18 > Tamaño partícula: 2,6 μm; 50 x 2,1mm D.I.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.