Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH/ISE de sobremesa accumet™ AB250
Ofrece un funcionamiento sencillo e intuitivo y mediciones de alta exactitud en un medidor compacto y asequible. El medidor de pH/ISE accumet AB250 Fisherbrand proporciona mediciones flexibles de pH o concentración de iones usando un electrodo selectivo de iones (ISE) en un sistema de medición fiable y fácil de usar.
739.00€ - 965.00€
Especificaciones
Salidas | RS232 (toma fono), mini-USB-B, agitador |
---|---|
Exactitud (ISE) | 0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes) |
Exactitud (mV) | ±0,2 mV |
Exactitud (pH) | ±0,002 |
Puntos de calibración (ISE) | De 2 a 6 puntos de uno de los siguientes grupos: 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000 |
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Incluye | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12850633
|
Fisherbrand™
01X605901 |
Solo medidor de pH/ISE AB250 | Medidor, brazo de electrodo, cables USB y RS-232, fuente de alimentación de 100/240 V | Sin certificado de pH trazable al NIST |
739.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12860633
|
Fisherbrand™
01X606001 |
Kit para pH/ISE AB250 | Medidor, electrodo de pH/ATC compatible con TRIS (13-620-631), brazo de electrodo, cables USB y RS-232, fuente de alimentación de 100/240 V | Sin certificado de pH trazable al NIST |
965.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Provides intuitive, simple operation and high accuracy measurements in a compact, affordable meter. Fisherbrand accumet AB250 pH/ISE meter provides flexible measurements of pH or ion concentration using an ion selective electrode (ISE) in one easy to use,
Accesorio opcional de sonda de mezclado (N.º de cat. 13-620-BSP) con cinco velocidades El tamaño compacto preserva un valioso espacio en la mesa de trabajo La pantalla grande muestra la medida y la temperatura en todo momento Compensación• Automática de temperatura (Automatic Temperature Compensation, ATC) en °C o °F Visualización gráfica con retroiluminación ajustable Fecha y hora para cumplir con las BPL Protección mediante contraseña Recordatorio opcional de calibración y
• Alarma alta/baja Memoria de 500 entradas: registro manual o con intervalos Indicaciones fáciles de entender Visualización sencilla de los datos de calibración Alimentación de 100 a 240 V que incluye múltiples enchufes para usar en todo el
• Mundo Elección del idioma preferido según se muestra en el instrumento: inglés, alemán, chino, francés, italiano y español
Certifications
Modelos selectos disponibles con certificado de trazabilidad al NIST
Garantía
3 años para el medidor
Especificaciones
RS232 (toma fono), mini-USB-B, agitador | |
±0,2 mV | |
De 2 a 6 puntos de uno de los siguientes grupos: 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000 | |
Manual, con temporizador (seleccionable para cada 3 a 3600 s), impresora o formato CSV | |
LCD | |
De - 2 a 20 | |
0,1/0,01/0,001 | |
De 0,001 a 19999 (±2000) | |
± 0,3 °C | |
3 años | |
50/60Hz |
0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes) | |
±0,002 | |
Hasta 6 preajustes o 5 personalizados | |
500 | |
± 2000 mV | |
0,001/0,01/0,1/1 (automático) | |
BNC, ATC | |
0,1 mV | |
0,1 °C | |
100/240 V |