Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH/ISE de sobremesa accumet™ AB250
Ofrece un funcionamiento sencillo e intuitivo y mediciones de alta exactitud en un medidor compacto y asequible. El medidor de pH/ISE accumet AB250 Fisherbrand proporciona mediciones flexibles de pH o concentración de iones usando un electrodo selectivo de iones (ISE) en un sistema de medición fiable y fácil de usar.
Marca: Fisherbrand™ 01X605901
535.51 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Includes: Medidor de pH/ISE de sobremesa accumet AB250, soporte de electrodos, cables USB y RS232, fuente de alimentación universal de 100/240 V
Descripción
Provides intuitive, simple operation and high accuracy measurements in a compact, affordable meter. Fisherbrand accumet AB250 pH/ISE meter provides flexible measurements of pH or ion concentration using an ion selective electrode (ISE) in one easy to use,
- Pantalla gráfica retroiluminada con fecha y hora, indicador de estabilidad y alarmas
- Calibración de pH de uno a seis puntos con resolución de pH de 0,001
- Reconocimiento automático del tampón con cuatro conjuntos de tampones de pH o la opción de tampón personalizado
- Indicación de desplazamiento y pendiente de pH
- Calibración de ISE de dos a seis puntos con 0,001 ppm, mg/l o resolución molar
- Compensación de temperatura automática o manual, que se muestra en °C o °F
- Protección mediante contraseña de modos de configuración y calibración
- Almacenamiento de 500 conjuntos de datos
- Interfaces RS232 y USB
- Interfaz plurilingüe con inglés, alemán, chino, francés, italiano y español.
- Sonda agitadora opcional (Cat. Nº. 13-620-BSP) con cinco ajustes de velocidad
Modelo de calibración trazable según el NIST (-CERT)
- Ayudan a cumplir las normas de garantía de calidad de ISO, FDA, USDA y EPA
- Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de pH
- Incluye precisión de medidor en cinco puntos de prueba en todo el intervalo de mV correspondiente
- Pruebas realizadas por laboratorios acreditados, incluye certificado trazable según el NIST
Especificaciones
- Intervalo de pH: pH de -2,000 a 20,000
- Resolución de pH: pH de 0,1; 0,01; 0,001
- Exactitud del pH: ±0,002 pH
- Intervalo de ISE: De 0,001 a 19999 ppm, mg/l o molar
- Resolución de ISE: 0,001; 0,01; 0,1; 1 (automático)
- Precisión de ISE: 0,5 % de la escala completa (ión monovalente), 1 % de la escala completa (ión divalente)
- Intervalo de mV: ± 2000,0 mV
- Resolución de mV: 0,1 mV
- Exactitud de mV: ± 0,2 mV o ± 0,05 %, el que sea mayor
- Ajuste de compensación de mV: hasta ± 150 mV
- Escala de temperatura: de 0° a 100°C (de 32° a 212,0 °F)
- Resolución de temperatura: 0,1 °C (0,1 °F)
- Exactitud de temperatura: ±0,3 °C
- Puntos de calibración: De 1 a 6 puntos con reconocimiento automático de tampón (ABR)
- Calibración de temperatura ATC: Desviación en incrementos de 0,1 °C; intervalo de desviación: ±5°C (±9°F)
- Autodiagnóstico: Sí
- Entradas: BNC, miniteléfono ATC, tierra
- Requisitos de alimentación: de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Aplicaciones
Académicas, investigación, aseguramiento y control de calidad, agua potable, aguas residuales, alimentos, bebidas, industriales
Certifications
Modelos selectos disponibles con certificado de trazabilidad al NIST
Servicio Técnico
3 años para el medidor
Especificaciones
RS232 (toma fono), mini-USB-B, agitador | |
±0,2 mV | |
De 2 a 6 puntos de uno de los siguientes grupos: 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000 | |
Sin certificado de pH trazable al NIST | |
500 | |
pH, mV, ISE, Ión, Concentración, Temperatura, mV, ISE, Ion, Concentration, Temperature | |
De - 2 a 20 | |
0,1/0,01/0,001 | |
Medidor, brazo de electrodo, cables USB y RS-232, fuente de alimentación de 100/240 V | |
Solo medidor de pH/ISE AB250 | |
0,1 mV | |
0,1 °C | |
100/240 V |
0,5 % de la escala completa (iones monovalentes), 1 % de la escala completa (iones divalentes) | |
±0,002 | |
Hasta 6 preajustes o 5 personalizados | |
Manual, con temporizador (seleccionable para cada 3 a 3600 s), impresora o formato CSV | |
LCD | |
± 2000 mV | |
0,001/0,01/0,1/1 (automático) | |
0°C a 100°C | |
BNC, ATC | |
De 0,001 a 19999 (±2000) | |
± 0,3 °C | |
3 años | |
50/60Hz |