Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B, graduación con tinción ámbar
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Las probetas de medición de clase B, graduación con tinción ámbar, Hirschmann Instruments™ se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
Marca: Hirschmann™ 2200175
Descripción
- Con boquilla, línea corta
- Graduación de tinción ámbar
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Hexagonal | |
Redondo | |
B | |
±0,75 ml | |
Vidrio | |
1 ml |
Marrón | |
DIN EN ISO 4788 | |
200 mm | |
Probeta de medición graduada | |
50 ml | |
0,75 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.