Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Medidor de pH de sobremesa AE150
Proporciona las funciones básicas necesarias para mediciones de pH de rutina sin procesos ni funciones complicados a un precio asequible.
357.00€ - 465.00€
Especificaciones
Exactitud (mV) | ±0,2 mV (±199,9 mV), de ±2 mV a más de ±200 mV |
---|---|
Salidas | Registrador (±2000 mV) |
Intervalo (pH) | De 0 a 14 |
Intervalo (mV) | ±1999 |
Resolución (mV) | 0,1 mV (± 199,9 mV), de 1 mV a más de ± 200 mV |
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15514693
|
Fisherbrand™
13-636-AE150 |
Medidor, soporte de electrodos, univ Fuente de alimentación (90-240 V, 50/60 Hz) | Conjunto estándar | N/A | N/A | N/A | |||||
15524693
|
Fisherbrand™
13-636-AE151 |
Medidor, sonda de temperatura y soporte | Juego para formación | N/A | N/A | N/A | |||||
15534693
|
Fisherbrand™
13-636-AE152 |
Medidor, electrodo de pH de unión doble, sonda de temperatura y soporte | Conjunto Bio | N/A | N/A | N/A | |||||
15544693
|
Fisherbrand™
13-636-AE153 |
Medidor, electrodo de pH/ATC de gel de unión simple tres en uno 13-620-AE6 y soporte | Juego de tres en uno | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Diseñados para ofrecer comodidad en las mediciones de pH rutinarias en el laboratorio: funcionalidad simple, conjuntos de datos almacenados en una memoria no volátil y soporte de electrodos acoplable al medidor.– Los medidores de pH accumet AE150 ofrecen una lectura y un registro eficaces de muestras con opciones de visualización flexibles para mostrar simultáneamente pH y temperatura o mV y temperatura.
- De uno a cinco puntos de calibración de pH
- Incluye electrodo de pH/ATC de gel de unión simple 13-620-AE6 3 en 1
- Reconocimiento automático del tampón con selección de dos juegos de tampones de pH
- Indicación de desplazamiento y pendiente de pH
- Calibración de mV de un punto
- Calibración de sonda ATC de temperatura de un punto
- Compensación de temperatura automática o manual.
- Icono «Ready» para indicar la estabilidad de la medición
- Icono de estado del electrodo para indicar el estado
- Almacenamiento de 100 juegos de datos con memoria no volátil
Garantía
3 años para el medidor
Especificaciones
±0,2 mV (±199,9 mV), de ±2 mV a más de ±200 mV | |
De 0 a 14 | |
0,1 mV (± 199,9 mV), de 1 mV a más de ± 200 mV | |
0,1 °C | |
100 conjuntos de datos | |
Adaptador de CA/CC de 9 V (110/220 VAC, de 50 a 60 Hz) |
Registrador (±2000 mV) | |
±1999 | |
De 0,0 °C a 100,0 °C | |
Desviación en incrementos de 0,1 C; intervalo de desviación: ± 5 °C | |
BNC, toma fono de 2,5 mm, punta de clavijas de referencia, tierra |