Learn More
Fisherbrand™ Kit de conductímetro portátil accumet™ AE6C
Resistente y económico, el AE6C combina facilidad de uso con alto rendimiento. Este práctico medidor tiene clasificación IP54 y viene con un electrodo de conductividad/TDS con una función de compensación de temperatura automática, lo que lo hace ideal para el trabajo de campo.
Marca: Fisherbrand™ 13-636-AE6CK
376.20 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Estos prácticos medidores son útiles para comprobaciones rápidas y precisas de conductividad o TDS en laboratorios, trabajo de campo y escuelas, así como en comprobaciones de nutrientes y fertilizantes en hidroponía e industrias agrícolas. Ideal para todo tipo de control de calidad, industrias de impresión y pruebas de calidad del agua (análisis de agua dura, agua no tratada, agua industrial y de enjuague, agua potable, agua residual, agua de piscina y agua de proceso entrante).
- Calibración de pulsadores multipunto (hasta cinco puntos) con una precisión a escala completa de ±1 %
- Opción de calibración automática rápida y sencilla o calibración manual personalizada cerca de la muestra
- Alcance automático para mediciones de conductividad/TDS para una respuesta rápida y una mejor resolución en el amplio intervalo de medición
- Compensación automática de temperatura (ATC) para una precisión óptima en caso de fluctuaciones de temperatura
- La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y el registro.
- El apagado automático ahorra energía de la batería cuando el dispositivo no se usa.
- Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
- Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia
- Electrodo con ATC integrada diseñado para que la producción de burbujas de aire sea mínima durante la medición
- El recubrimiento de caucho protege frente a golpes accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa
- El kit de medidor opcional contiene todo lo que necesita para la calibración y medición en un maletín de transporte resistente
Especificaciones
Medidor AE6C con electrodo de conductividad, soluciones de calibración de KCl (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm), agua de enjuague DI (60 ml cada uno), pinza para agarre, baterías, maletín de transporte rígido | |
Medición de la conductividad | |
Calibración de botón pulsador de punto múltiple | |
De 0 a 19,99, de 20 a 199,9, de 200 a 1999 μS/cm; de 2 a 19,99, de 20 a 200 mS/cm | |
ATC/MTC (de 0 °C a 80 °C) | |
De 0 °C a 100 °C (80 °C con la sonda suministrada) | |
0,1 °C | |
°C | |
BNC, enchufe fono de 2,5 mm | |
15,7 x 8,5 x 4,2 cm | |
9 oz | |
De 5 °C a 45 °C | |
No | |
15,7 cm | |
8,5 cm | |
4,2 cm | |
> 500 h |
±1 % de la escala completa ±1 LSD | |
0,1, 1, 10 | |
4 (1 por intervalo) automático; 5 (1 por intervalo) manual | |
0,05% del fondo de escala | |
Del 0 al 10% | |
De 0 °C a 100 °C (de 32 °F a 212 °F) (80 °C(176 °F) con sonda suministrada) | |
±0,5 °C (±0,9 °F) | |
LCD | |
IP54 | |
255 g | |
3 año | |
Medidor de conductividad | |
6,2 in | |
3,3 in | |
1,6 in | |
4 pilas alcalinas AAA de 1,5 V (incluidas) |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30