Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH de sobremesa Accumet™ FE150
Proporciona las funciones básicas necesarias para mediciones de pH de rutina sin procesos ni funciones complicados a un precio asequible.
Marca: Fisherbrand™ S35922
316.64 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Diseñados para ofrecer comodidad en las mediciones de pH rutinarias en el laboratorio: funcionalidad simple, conjuntos de datos almacenados en una memoria no volátil y soporte de electrodos acoplable al medidor.– Los medidores de pH accumet FE150 ofrecen una lectura y un registro eficaces de muestras con opciones de visualización flexibles para mostrar simultáneamente pH y temperatura o mV y temperatura.
- De uno a cinco puntos de calibración de pH
- Reconocimiento automático del tampón con selección de dos juegos de tampones de pH
- Indicación de desplazamiento y pendiente de pH
- Calibración de mV de un punto
- Calibración de sonda ATC de temperatura de un punto
- Compensación de temperatura automática o manual.
- Icono «Ready» para indicar la estabilidad de la medición
- Icono de estado del electrodo para indicar el estado
- Almacenamiento de 100 juegos de datos con memoria no volátil
Especificaciones
Medidor, soporte de electrodos, adaptador de suministro eléctrico universal (90-240 V, 50-60 Hz) | |
± 0,2 ± 199,9 ± 2 Más allá de ±200 | |
Registrador (±2000 mV) | |
De 0 a 14 | |
0,1 mV (±199,9 mV), de 1 mV a más de ±200 mV | |
De 0 °C a 100 °C | |
Automático o manual (de 0 °C a 100 °C) | |
Conjuntos de datos de 100 | |
Garantía del medidor de 3 años | |
Conjunto estándar |
±0,3 °C | |
± 0,01 | |
EE. UU.: pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 | |
±1999 mV | |
De 1 a 5 con reconocimiento automático de tampón (ABR) | |
0,1 °C | |
Desviación en incrementos de 0,1 °C; intervalo de desviación: ±5 °C | |
BNC, toma fono de 2,5 mm, punta de pines de referencia, tierra | |
Hasta ±150 mV | |
Adaptador de CA/CC de 9 V (110/220 V CA, 50-60 Hz) |