Learn More
Fisherbrand™ Medidores de pH de sobremesa Accumet™ FE150
Proporciona las funciones básicas necesarias para mediciones de pH de rutina sin procesos ni funciones complicados a un precio asequible.
365.00€ - 543.00€
Especificaciones
Exactitud (mV) | ± 0,2 ± 199,9 ± 2 Más allá de ±200 |
---|---|
Salidas | Registrador (±2000 mV) |
Intervalo (pH) | De 0 a 14 |
Intervalo (mV) | ±1999 mV |
Resolución (mV) | 0,1 mV (±199,9 mV), de 1 mV a más de ±200 mV |
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo | Calibration Points | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo | Calibration Points | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17721739
|
Fisherbrand™
S35922 |
Medidor, soporte de electrodos, adaptador de suministro eléctrico universal (90-240 V, 50-60 Hz) | Conjunto estándar | De 1 a 5 con reconocimiento automático de tampón (ABR) |
365.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17731739
|
Fisherbrand™
S35923 |
Medidor, sonda de temperatura y soporte | Juego para formación | EE. UU.: pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45; NIST: pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 |
462.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
17741739
|
Fisherbrand™
S35924 |
Medidor, electrodo de pH de unión doble, sonda de temperatura y soporte | Conjunto Bio | EE. UU.: pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45; NIST: pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 |
543.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
17751739
|
Fisherbrand™
S35925 |
Medidor, electrodo de pH/ATC de gel de unión simple tres en uno 13-620-FE6 y soporte | Juego de tres en uno | De 1 a 5 con reconocimiento automático de tampón (ABR) |
490.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Designed for routine pH measurements in the lab with convenience in mind – simple functionality, stored data sets in a non-volatile memory and meter-attachable electrode stand. The accumet FE150 pH meters offer efficient sample reading and recording with flexible display options to show display both pH and temperature or mV and temperature simultaneously.
- One to five point pH calibration
- Automatic buffer recognition with two pH buffer sets
- pH slope and offset display
- One point mV calibration
- One point ATC temperature probe calibration
- Automatic or manual temperature compensation
- Ready icon to indicate measurement stability
- Electrode condition icon to indicate status
- 100 data set storage with non-volatile memory
Especificaciones
± 0,2 ± 199,9 ± 2 Más allá de ±200 | |
De 0 a 14 | |
0,1 mV (±199,9 mV), de 1 mV a más de ±200 mV | |
0,1 °C | |
Conjuntos de datos de 100 | |
Adaptador de CA/CC de 9 V (110/220 V CA, 50-60 Hz) |
Registrador (±2000 mV) | |
±1999 mV | |
De 0 °C a 100 °C | |
Desviación en incrementos de 0,1 °C; intervalo de desviación: ±5 °C | |
BNC, toma fono de 2,5 mm, punta de pines de referencia, tierra |