Learn More
Fisherbrand™ Sondas de conductividad/ATC de cuatro celdas Fisher Scientific™ accumet™
Para su uso con medidores de sobremesa AR60, AR50, AR20, AB30 y medidores portátiles AP65
Marca:  Fisherbrand™ 93X219023
479.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11530084
  • 694.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
For use with AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and AP65 portable meters
El tamaño compacto exclusivo de la celda de tipo inmersión es el mismo que el de un electrodo de pH típico, lo que permite su uso en un soporte de electrodo estándar.
  • Tipo de cuatro celdas con cuerpos de vidrio o de epoxi
  • Sensores de temperatura integrados y conectores de 8 pines
  • Constantes de celda de 0,1, 1,0 o 10,0 cm-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 cm-1
Modelos Fisher Scientific Accumet de sobremesa XL600, XL500, XL200 y AB200, y modelos anteriores XL60, XL50, XL30, XL20, AR60, AR50, AR30, AR20 y AB30
Epoxi
Sumergida en agua desionizada
8 pines
Sonda de conductividad/ATC
De 10 μS/cm a 100 mS/cm
Conductividad de 4 celdas