Learn More
Fisherbrand™ Sondas de conductividad/ATC de cuatro celdas Fisher Scientific™ accumet™
Para su uso con medidores de sobremesa AR60, AR50, AR20, AB30 y medidores portátiles AP65
Marca: Fisherbrand™ 93X219024
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
For use with AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and AP65 portable meters
El tamaño compacto exclusivo de la celda de tipo inmersión es el mismo que el de un electrodo de pH típico, lo que permite su uso en un soporte de electrodo estándar.—
- Tipo de cuatro celdas con cuerpos de vidrio o de epoxi
- Sensores de temperatura integrados y conectores de 8 clavijas
- Constantes de celda de 0.1, 1.0 o 10.0 cm-1
Especificaciones
10 cm-1 | |
Modelos de sobremesa Fisher Scientific accumet XL600, XL500, XL200 y AB200 y modelos heredados XL60, XL50, XL30, XL20, AR60, AR50, AR30, AR20 y AB30 | |
Epoxi | |
Sumergida en agua desionizada |
8 clavijas | |
Sonda de conductividad/ATC | |
De 1 a 200 mS/cm | |
Conductividad de cuatro celdas |