Learn More
Fisherbrand™ Sondas de conductividad/ATC de cuatro celdas Fisher Scientific™ accumet™
Para su uso con medidores de sobremesa AR60, AR50, AR20, AB30 y medidores portátiles AP65
Marca: Fisherbrand™ 93X219022
503.87 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
For use with AR60, AR50, AR20, AB30 benchtop and AP65 portable meters
El tamaño compacto exclusivo de la celda de tipo inmersión es el mismo que el de un electrodo de pH típico, lo que permite su uso en un soporte de electrodo estándar.
- Tipo de cuatro celdas con cuerpos de vidrio o de epoxi
- Sensores de temperatura integrados y conectores de 8 pines
- Constantes de celda de 0,1, 1,0 o 10,0 cm-1
Especificaciones
1 cm-1 | |
Modelos Fisher Scientific Accumet de sobremesa XL600, XL500, XL200 y AB200, y modelos anteriores XL60, XL50, XL30, XL20, AR60, AR50, AR30, AR20 y AB30 | |
Vidrio | |
Sumergida en agua desionizada |
8 pines | |
Sonda de conductividad/ATC | |
De 10 μS/cm a 100 mS/cm | |
Conductividad de 4 celdas |