Learn More
Trímero acetaldehído amoníaco, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.87€ - 274.37€
CAS | 58052-80-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H18N3 |
Peso molecular (g/mol) | 132.23 |
Número MDL | MFCD00149559 |
Clave InChI | MZSSRMMSFLVKPK-UHFFFAOYSA-Q |
Sinónimo | 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer, hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate, 1,3,5-triazine, hexahydro-2,4,6-trimethyl-, trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazaperhydroine, hydrate, hydrate, hydrate, acetaldehydeammoniatrimer, acmc-1bm0n, acetaldehyde-ammonia trimer trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer nt |
PubChem CID | 2723814 |
SMILES | CC1[NH2+]C(C)[NH2+]C(C)[NH2+]1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10160022
|
Thermo Scientific Acros
148530250 |
25 g |
34.87€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10611643
|
Thermo Scientific Acros
148531000 |
100 g |
76.18€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10473585
|
Thermo Scientific Acros
148535000 |
500 g |
274.37€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
58052-80-5 | |
132.23 | |
MZSSRMMSFLVKPK-UHFFFAOYSA-Q | |
2723814 |
C6H18N3 | |
MFCD00149559 | |
2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer, hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate, 1,3,5-triazine, hexahydro-2,4,6-trimethyl-, trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazaperhydroine, hydrate, hydrate, hydrate, acetaldehydeammoniatrimer, acmc-1bm0n, acetaldehyde-ammonia trimer trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer nt | |
CC1[NH2+]C(C)[NH2+]C(C)[NH2+]1 |
Especificaciones
Acetaldehyde ammonia trimer | |
58052-80-5 | |
100.0 | |
Beige | |
55°C | |
98% | |
C6H18N3 | |
26, I, 3 | |
Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform | |
CC1[NH2+]C(C)[NH2+]C(C)[NH2+]1 | |
132.23 | |
183.26 | |
Polvo cristalino |
98% | |
97.5 | |
95.0°C to 97.0°C | |
110.0°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
MFCD00149559 | |
2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer, hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate, 1,3,5-triazine, hexahydro-2,4,6-trimethyl-, trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazaperhydroine, hydrate, hydrate, hydrate, acetaldehydeammoniatrimer, acmc-1bm0n, acetaldehyde-ammonia trimer trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer nt | |
MZSSRMMSFLVKPK-UHFFFAOYSA-Q | |
2,4,6-trimetil-1,3,5-triazinano; trihidrato | |
2723814 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
En caso de irritación cutánea:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
Si la irritación ocular persiste:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
Evite respirar polvos/humos/
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 200-868-2
- Acetaldehyde ammonia trimer
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.