Learn More
Trímero acetaldehído amoníaco, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10160022
Trímero acetaldehído amoníaco, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10160022
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 10160022
Marca: Thermo Scientific Acros 148530250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58052-80-5
Fórmula molecular C6H18N3
Peso molecular (g/mol) 132.23
Número MDL MFCD00149559
Clave InChI MZSSRMMSFLVKPK-UHFFFAOYSA-Q
Sinónimo 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer, hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate, 1,3,5-triazine, hexahydro-2,4,6-trimethyl-, trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazaperhydroine, hydrate, hydrate, hydrate, acetaldehydeammoniatrimer, acmc-1bm0n, acetaldehyde-ammonia trimer trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer ntMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2723814
SMILES CC1[NH2+]C(C)[NH2+]C(C)[NH2+]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaldehyde ammonia trimer
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95.0°C to 97.0°C
Color Beige
Punto de ebullición 110.0°C
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 26, I, 3
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetil-1,3,5-triazinano; trihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0457150 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog Number148535000,148530250,148531000
Número de loteA0451033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number148535000,148530250,148531000
Número de loteA0401160 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number148535000,148530250,148531000
Número de loteA0394539 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number148535000,148530250,148531000
Número de loteA0412905 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number148535000,148530250,148531000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetaldehyde ammonia trimer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Trímero acetaldehído amoníaco, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >