Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato, solución de tampón de 1M, pH 5,5 Código de producto.: 15453699
Thermo Scientific Chemicals Acetato, solución de tampón de 1M, pH 5,5
Código de producto. 15453699
500mL
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Código de producto. 15453699
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61033.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Acetate, 1M buffer soln., pH, 5.5 it is been widely used in for precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis. Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as ChIP-on-ChIP assay and in vitro enzyme inhibition assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Acetato, solución tampón de 1 M, pH 5,5, se utiliza ampliamente en la precipitación de ácidos nucleicos y la preparación de la tinción de geles para electroforesis en gel de proteínas. La solución tampón de acetato de sodio es adecuada para la precipitación de ADN, la elución de proteínas y para su uso en aplicaciones de biología molecular, como el ensayo de ChIP-chip y el ensayo de inhibición enzimática in vitro.
Solubilidad
Soluble en agua (246 g/l) a 20 °C, y etanol.
Notas
Contiene acetato de sodio y ácido acético glacial, pH 5,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 1 m
Fórmula molecular C2H3NaO2
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Nombre IUPAC acetato de sodio
Peso molecular (g/mol) 82.03
Formulario Líquido
Cantidad 500mL
Requisitos de almacenamiento Temperaturas ambientes
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP15L525 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2025 Catalog NumberJ61033.AK,J61033.AP
Número de loteP15L526 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2025 Catalog NumberJ61033.AK,J61033.AP
Número de loteW26K540 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog NumberJ61033.AK,J61033.AP
Número de loteP02K516 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberJ61033.AK,J61033.AP
Número de loteP02K515 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberJ61033.AK,J61033.AP
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Acetato, solución de tampón de 1M, pH 5,5 >