Learn More
Acetona, 99+ %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals
40.68€ - 380.90€
CAS | 67-64-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H6O |
Peso molecular (g/mol) | 58.08 |
Número MDL | MFCD00008765 |
Clave InChI | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone |
PubChem CID | 180 |
ChEBI | CHEBI:15347 |
Nombre IUPAC | propano-2-ona |
SMILES | CC(C)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10479480
|
Thermo Scientific Acros
177170010 |
1 L | Frasco de vidrio |
40.68€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10225900
|
Thermo Scientific Acros
177170025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
71.46€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10745863
|
Thermo Scientific Acros
177170050 |
5 L | Bidón de metal |
130.31€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10779874
|
Thermo Scientific Acros
177170100 |
10 L | Bidón de metal |
203.01€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10285940
|
Thermo Scientific Acros
177170250 |
25 L | Bidón de metal |
380.90€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
67-64-1 | |
58.08 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
180 | |
propano-2-ona |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CHEBI:15347 | |
CC(C)=O |
Especificaciones
Acetone | |
67-64-1 | |
100.0 | |
0.7900g/mL | |
-20°C (-4°C) | |
1.3585 | |
0.005% max. | |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
1090; Colorless | |
01, 635 | |
02,13; 03,4; 06,9 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
propano-2-ona | |
180 | |
58.08 | |
Extra puro |
-95.0°C | |
99.0 | |
>4°C | |
56.0°C | |
Líquido | |
99+% | |
0.79 | |
CH3COCH3 | |
Vapor Pressure: 247mbar at 20°C | |
0.32 mPa.s (20°C) | |
0.5% max. (K.F.) | |
15, 65 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils | |
CC(C)=O | |
58.08 | |
CHEBI:15347 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Causes serious eye irritation.
Líquido y vapores muy inflamables.
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Declaración de GHS P:
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Peligro