Learn More
Acetona, 99+ %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10779874
Acetona, 99+ %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10779874
10 L, Bidón de metal
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10779874
Marca: Thermo Scientific Acros 177170100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetoneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión -95.0°C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Información de descomposición >4°C
Densidad 0.7900g/mL
Punto de ebullición 56.0°C
Cantidad 10 L
Temperatura de inflamación −20°C
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3585
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Gravedad específica 0.79
Fórmula lineal CH3COCH3
Presión de vapor Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
Número UN 1090; Colorless
Viscosidad 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 635
Agua 0.5% max. (K.F.)
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Índice Merck 15, 65
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2522615 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number177170025,177170100,177170050,177170010,177170250
Número de lote2421228 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number177170025,177170100,177170050,177170010,177170250
Número de lote2419153 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number177170025,177170100,177170050,177170010,177170250
Número de lote2405502 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number177170025,177170100,177170050,177170010,177170250
Número de lote2524360 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number177170025,177170100,177170050,177170010,177170250
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Acetona, 99+ %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals >