Descripción
C3H6O, número de CAS-67-64-1, 2,5 l, 56 °C, incoloro, 58,08 g/mol, -95 °C, 8765, botella de vidrio ámbar, líquido, 247 mbar a 20 °C, 0,32 mPaS a 20 °C
Especificaciones
Especificaciones
pH | 7 |
Punto de fusión | -95 °C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 56°C |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Fórmula molecular | C3H6O |
Número MDL | 8765 |
Presión de vapor | 247mbar at 20°C |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527691 | Certificado de análisis | 20/02/2025 | A/0606/17Z,A/0606/25RSS,A/0606/15X,A/0606/17X,A/0606/10RSS,A/0606/15,A/0606/30RSS |
2527723 | Certificado de análisis | 20/02/2025 | A/0606/25RSS,A/0606/15X,A/0606/17Z,A/0606/17X,A/0606/15,A/0606/10RSS,A/0606/30RSS |
2527687 | Certificado de análisis | 20/02/2025 | A/0606/17Z,A/0606/25RSS,A/0606/15X,A/0606/17X,A/0606/10RSS,A/0606/15,A/0606/30RSS |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70% -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Acetona, para HPLC >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido