Learn More
Acetonitrilo, 99.9+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10257473
Acetonitrilo, 99.9+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10257473
2.5 L
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1L
2.5 L
Código de producto. 10257473
Marca: Thermo Scientific Acros 326810025
Solicitar formato a granel o personalizado
Acetonitrilo, >-99,9 %, C2H3N, número CAS-75-05-8, metilcianida, metano, ciano, cianuro de metilo, mecn, metanecarbonitrilo, etanenitrilo, nitrilo etílico, cianuro de metilo, cianometano, acetonitrilo, 100 ml, 0,002 % máx., presión de vapor:97 mbar a 20 grados C, +99,9 %, 02, 183, de 81,0 grados C a 82,0 grados C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -46.0°C
% mín. CAS 99.85
% máx. CAS 100.0
Información de descomposición >500°C
Densidad 0.7810g/mL
Punto de ebullición 81.0°C to 82.0°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 2°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3430 to 1.3450
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9+%
Residuos después de la evaporación 0.0005 % max.
Gravedad específica 0.781
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor Vapor Pressure: 97mbar at 20°C
Viscosidad 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 183
Agua 0.001% Max. (Coulometric)
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Índice Merck 15, 69
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2400165 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number326810025,326811000,326810010
Número de lote2498940 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number326810025,326811000,326810010
Número de lote2401583 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number326810025,326811000,326810010
Número de lote2418065 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number326810025,326811000,326810010
Número de lote2524004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number326810025,326811000,326810010
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Acetonitrilo, 99.9+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >