Learn More
Riedel-de Haën Acetonitrile CHROMASOLV™ Código de producto.: 15616896
compliance-icons compliance-icons
Riedel-de Haën Acetonitrile CHROMASOLV™
Código de producto. 15616896
7 L
Click to view available options
Cantidad:
7 L
18 L
45 L
Código de producto. 15616896
Marca: Riedel-de Haën 348517L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Acetonitrile CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%.
  • Same high quality as CHROMASOLV HPLC.
  • Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy.
  • Low UV profile by HPLC.
  • Low impurity gradient LC baseline.
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.05
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ACN, Methyl cyanide
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
pH Not applicable
Punto de fusión -46°C
Color Incolora
% máx. CAS 100.00%
Densidad 0.7857 g/cm3 (20°C)
Punto de ebullición 82°C (1.013 hPa)
Cantidad 7 L
Temperatura de inflamación 6°C
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos CHROMASOLV™
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor 97 hPa (20°C)
Número UN UN1648
Viscosidad No data available
Beilstein 741857
Concentración 100.00%
Porcentaje de pureza ≥99.90%
Grado Gradiente HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Riedel-de Haën Acetonitrile CHROMASOLV™ >