Learn More
Acetonitrilo d3, 99,8% (isotópico), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11369937
Acetonitrilo d3, 99,8% (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369937
2 g
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10g
50g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11369937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042264.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Acetonitrile d3 is used as a solvent for NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2206-26-0
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 44.07
Número MDL MFCD00001881
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Sinónimo acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
PubChem CID 123151
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterioacetonitrilo
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile-d3
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 0.844g/mL
Temperatura de inflamación 5° (42°F)
Olor Pungent
Sensibilidad Hygroscopic
Cantidad 2 g
Punto de ebullición 81°C
Número UN UN1648
Índice Merck 14,70
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.08
Porcentaje de pureza 99.8%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetonitrilo d3, 99,8% (isotópico), Thermo Scientific Chemicals >