Learn More
Acetonitrilo d3, para RMN, contiene 1 % v/v TMS, 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25mL.
50 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetonitrile-d3 |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 99 atom % D |
Deuterio (D) | 98,5% mín |
Envase | Frasco de vidrio |
Agua | 0,1% máx. (culombimétrico) |
Cantidad | 50 ml |
Fórmula lineal | CD3CN |
Beilstein | 02, IV, 428 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467884 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 214530250,214530100,214530500 |
A0465195 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 214530250,214530100,214530500 |
A0464480 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 214530250,214530100,214530500 |
A0464818 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 214530250,214530100,214530500 |
A0462876 | Certificado de análisis | 24/07/2024 | 214530250,214530100,214530500 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetonitrile-d3
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acetonitrilo d3, para RMN, contiene 1 % v/v TMS, 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido