Learn More
Acetonitrile, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ Código de producto.: 15613880
Acetonitrile, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15613880
4 x 2.5 L, Botella de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
155 kg
Envase:
Bidón de metal
Botella de vidrio
Código de producto. 15613880
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 330194X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. farmacopea Eur.,≥ 99,5% (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -48°C
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Acidez Free acid (as CH3COOH): ≤0.001%
Alcalinidad Free alkali (as NH3): ≤0.001%
Densidad 0.786g/mL at 25°C
Punto de ebullición 82°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 0.16
Temperatura de inflamación 2°C (35.6°F)
Punto de ignición 973°F
Envase Botella de vidrio
Índice de refracción n20/D 1.3435 to 1.3445
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor 72.8mmHg (20°C)
Número UN UN1648
Beilstein 741857
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Título del producto
Acetonitrile, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ >