Learn More
Acetonitrile, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Código de producto.: 15603880
Acetonitrile, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell
Código de producto. 15603880
25 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Código de producto. 15603880
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 3301925L
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL MFCD00001878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Densidad 0.786g/mL at 25°C
Cantidad 25 L
Límite de explosión 0.16
Temperatura de inflamación 2°C (35.6°F)
Punto de ignición 973°F
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor 72.8mmHg (20°C)
Número UN 1648
Beilstein 741857
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Título del producto
Acetonitrile, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell >