Learn More
Diclorometano, certificado AR de análisis, estabilizado con amileno, Fisher Chemical Código de producto.: 10784941
Diclorometano, certificado AR de análisis, estabilizado con amileno, Fisher Chemical
Código de producto. 10784941
2.5 L, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
1 L
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Bote de plástico
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Código de producto. 10784941
Marca: Fisher Chemical D/1852/17
Solicitar formato a granel o personalizado
CH2Cl2, número de CAS-75-09-2, aeroteno mm, metano, dicloro, dicloruro de metano, dicloruro de metileno, cloruro de metileno, dicloruro de metileno, solaestina, freon 30, narcotil, solmetina, 2,5 l, 39 °C, CHEBI:15767, incoloro, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, diclorometano, -97 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Punto de fusión -97°C
Color Incolora
Punto de ebullición 39°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 350mbar at 20°C
Viscosidad 0.43 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93g/mol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2526194 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2025 Catalog NumberD/1852/PB15X,D/1852/17,D/1852/17X,D/1852/27,D/1852/15,D/1852/17Z,D/1852/25,D/1852/24,D/1852/15Z,D/1852/PB17,D/1852/PB15,D/1852/21,D/1852/PC15
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Título del producto
Diclorometano, certificado AR de análisis, estabilizado con amileno, Fisher Chemical >