Learn More
Acetonitrilo, para análisis de gradiente UHPLC Código de producto.: 11373230
Acetonitrilo, para análisis de gradiente UHPLC
Código de producto. 11373230
2.5 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Código de producto. 11373230
Marca: Fisher Chemical A/0650/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
UHPLC Grade Acetonitrile for Gradient Analysis with lot-to-lot consistency that ensures reproducible results.
  • Eficacia: uniformidad entre lotes que garantiza resultados reproducibles
  • Niveles bajos de acidez/alcalinidad que evitan la interacción con las muestras
  • Forma de pico: nivel de ruido bajo a 210 nm y 254 nm que mejora la forma de pico
  • Velocidad: filtrado a 0,1 μm, lo que permite que el análisis se realice más rápido a presiones más altas con un riesgo menor de bloqueos de la bomba
  • Sensibilidad: sin interferencias con transmisión UV excepcionalmente alta para una resolución y sensibilidad mejoradas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL 1878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -46 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 97 mbar at 20°C
Viscosidad 0.36 cp at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05 g/mol
Grado UHPLC
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2528445 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/02/2025 Catalog NumberA/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z
Número de lote2528277 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/02/2025 Catalog NumberA/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z
Número de lote2527366 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2025 Catalog NumberA/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z
Número de lote2527376 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/02/2025 Catalog NumberA/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z
Número de lote2527145 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/02/2025 Catalog NumberA/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile
Título del producto
Acetonitrilo, para análisis de gradiente UHPLC >