Learn More
Acetonitrilo, HPLC para análisis de gradiente, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10660131
Acetonitrilo, HPLC para análisis de gradiente, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical™
Código de producto. 10660131
2,5L, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Código de producto. 10660131
Marca: Fisher Chemical A/0627/17
Solicitar formato a granel o personalizado
C2H3N, número CAS-75-05-8, acetonitrilo, cianometano, cianuro de metilo, etanenitrilo, nitrilo etílico, mecn, metanecarbonitrilo, metano, ciano, cianuro de metilo, metilcianida, 2,5 l, 81 grados C, CHEBI:38472, incoloro, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitrilo, -46 grados C, 1878, 41,053
C2H3N, número CAS-75-05-8, acetonitrilo, cianometano, cianuro de metilo, etanenitrilo, nitrilo etílico, mecn, metanecarbonitrilo, metano, ciano, cianuro de metilo, metilcianida, 2,5 l, 81 grados C, CHEBI:38472, incoloro, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitrilo, -46 grados C, 1878, 41,053
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Número MDL 1878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Punto de fusión -46 °C/-50,8 °F
Color Incolora
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 2,5L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 97 mbar a 20°C
Viscosidad 0,36 cp a 20°C
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Peso molecular (g/mol) 41.052999999999997
Formula Weight (peso de la fórmula) 41,05g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2528445 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/02/2025 Catalog NumberA/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17
Número de lote2528277 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/02/2025 Catalog NumberA/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17
Número de lote2527366 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2025 Catalog NumberA/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/21,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17
Número de lote2527376 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/02/2025 Catalog NumberA/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/21,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17
Número de lote2527145 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/02/2025 Catalog NumberA/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/21,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile
Título del producto
Acetonitrilo, HPLC para análisis de gradiente, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical™ >