Learn More
Isopropanol, para HPLC, Fisher Chemical
165.65 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Descripción
C3H8O, número de CAS-67-63-0, avantina, dimetilcarbinol, 2-propanol, alkolave, 2-hidroxipropano, hartosol, isopropanol, alcohol sec-propílico, alcohol isopropílico, petrohol, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:17824, incoloro, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propano-2-ol, -89,5 °C, 11674, 60,096
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
pH | 7 |
Punto de fusión | -89.5°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 81°C |
Cantidad | 2.5 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 43mmHg at 20°C |
Viscosidad | 2.27 mPaS at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.1g/mol |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- Propan-2-ol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.