Learn More
Cloruro de acetilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11399358
Cloruro de acetilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399358
50 mL
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Código de producto. 11399358
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043262.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Acetyl chloride acts as a reagent for the preparation of esters and amides of acetic acid. It is also useful an important reactant in Friedel-Crafts reactions as well as the introduction of an acetyl group. It serves as a starting material in the production of pharmaceutical, new plating complexing agent, acylation agent and synthetic organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-36-5
Fórmula molecular C2H3ClO
Peso molecular (g/mol) 78.50
Número MDL MFCD00000719
Clave InChI WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
Nombre IUPAC cloruro de acetilo
SMILES CC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl chloride
Punto de fusión °C to 112°C
Densidad 1.104
Punto de ebullición 50°C to 52°C
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≈99%
Índice de refracción 1.389
Cantidad 50 mL
Beilstein 605303
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with acetone,chloroform,glacial acetic acid,petroleum ether,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.5
Forma física Líquida
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM06L018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/01/2025 Catalog Number043262.AD,043262.K2,043262.AK
Número de loteW12K022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2024 Catalog Number043262.AD,043262.K2,043262.AK
Número de loteU05K052 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/08/2024 Catalog Number043262.AD,043262.K2,043262.AK
Número de loteT08K053 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/07/2024 Catalog Number043262.AD,043262.K2,043262.AK
Número de loteU12H033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/03/2024 Catalog Number043262.AD,043262.K2,043262.AK
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetyl chloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de acetilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >