Learn More
Cloruro de acetilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Acetyl chloride acts as a reagent for the preparation of esters and amides of acetic acid. It is also useful an important reactant in Friedel-Crafts reactions as well as the introduction of an acetyl group. It serves as a starting material in the production of pharmaceutical, new plating complexing agent, acylation agent and synthetic organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetyl chloride |
Punto de fusión | °C to 112°C |
Densidad | 1.104 |
Punto de ebullición | 50°C to 52°C |
Temperatura de inflamación | 4°C (39°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≈99% |
Índice de refracción | 1.389 |
Cantidad | 250 mL |
Beilstein | 605303 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M06L018 | Certificado de análisis | 09/01/2025 | 043262.AD,043262.K2,043262.AK |
W12K022 | Certificado de análisis | 27/09/2024 | 043262.AD,043262.K2,043262.AK |
U05K052 | Certificado de análisis | 22/08/2024 | 043262.AD,043262.K2,043262.AK |
T08K053 | Certificado de análisis | 30/07/2024 | 043262.AD,043262.K2,043262.AK |
U12H033 | Certificado de análisis | 22/03/2024 | 043262.AD,043262.K2,043262.AK |
Seguridad y manipulación
- Acetyl chloride
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Acetyl chloride