Learn More
Cytiva Dispositivos de ventilación Acro™ 50 con membrana de PTFE
Filtros desechables ideales para la ventilación estéril de recipientes pequeños y como filtro de gas en línea.
Marca:  Cytiva 4258
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17154291
  • 417.00€ / paquete de 18
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Contienen una membrana de PTFE hidrófoba
  • El área de filtro eficaz de gran tamaño proporciona altos caudales y los filtros se pueden esterilizar en autoclave varias veces, lo que garantiza unos costes bajos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
1 μm
19,6 cm2
Conexión de la manguera dentada escalonada
50 mm
PTFE
No estéril
Polipropileno
18/Pk.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Dispositivos de ventilación Acro™ 50 con membrana de PTFE > 1 μm; manguera dentada; 18/paq.