Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtros de jeringa PSF Acrodisc One™ con membrana PTFE
Perform sample clean-up and preparation functions, ensuring the purest samples are analyzed in liquid chromatography, mass spectrometry, and ion chromatography applications. They utilize the water wettable PTFE (wwPTFE) membrane, a universal membrane for solvents and aqueous samples.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4910
Detalles adicionales : Peso : 0.02300kg
Descripción
Los filtros de jeringa Acrodisc One PSF ofrecen las siguientes ventajas:
- Prolongue la vida útil de la columna de UHPLC más de 100 veces en comparación con una muestra sin filtrar
- Proteja los costosos detectores de instrumentos y columnas
- Aporte un material extraíble mínimo que contamine los datos críticos
- Los prefiltros disponibles producen una contrapresión más baja y mayores caudales para facilitar los costes de filtración de muestras y los gastos asociados con el tiempo de inactividad para el mantenimiento y la recalibración
Especificaciones
PTFE | |
No estéril | |
< 125 μl | |
200/caja | |
55 °C |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
Polipropileno | |
50/paquete | |
25 mm |