Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtros de jeringa PSF Acrodisc One™ con membrana PTFE
Perform sample clean-up and preparation functions, ensuring the purest samples are analyzed in liquid chromatography, mass spectrometry, and ion chromatography applications. They utilize the water wettable PTFE (wwPTFE) membrane, a universal membrane for solvents and aqueous samples.
146.00€ - 2610.00€
Especificaciones
Material (membrana) | PTFE |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 3,9 cm2 |
Volumen de retención (después de la purga de aire) | < 125 μl |
Temperatura máx. (métrico) | 55 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Material de la carcasa | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Material de la carcasa | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17134711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4919 |
0,45 μm | Polipropileno GxF | 50/paquete |
206.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17144701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4910 |
0,2 μm | Polipropileno | 50/paquete |
146.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17104711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4916 |
0,45 μm | Polipropileno | 50/paquete |
146.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17184701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4914 |
0,2 μm | Polipropileno GxF | 25/tubos Autopack |
1460.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17174701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4913 |
0,2 μm | Polipropileno GxF | 50/paquete |
206.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17114711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4917 |
0,45 μm | Polipropileno | 25/tubos Autopack |
630.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17124711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4918 |
0,45 μm | Polipropileno | 1000/paquete |
2610.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17144711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4920 |
0,45 μm | Polipropileno GxF | 25/tubos Autopack |
630.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17154701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4911 |
0,2 μm | Polipropileno | 25/tubos Autopack |
785.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17154711
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4921 |
0,45 μm | Polipropileno GxF | 1000/paquete |
2610.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17164701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4912 |
0,2 μm | Polipropileno | 1000/paquete |
2610.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17194701
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
AP-4915 |
0,2 μm | Polipropileno GxF | 1000/paquete |
2610.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Acrodisc One PSF syringe filters offer the following advantages:
- Extend UHPLC column life over 100 times compared to an unfiltered sample
- Protect expensive instrument detectors and columns
- Contribute minimal extractable material that contaminates critical data
- Available pre-filters produce lower back pressure and higher flow rates for easier sample filtration costs and the expenses associated with downtime for maintenance and recalibration
Especificaciones
PTFE | |
3,9 cm2 | |
55 °C |
No estéril | |
< 125 μl | |
25 mm |