Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtros de jeringa Acrodisc™ con filtro de fibra de vidrio
Available with GxF multi-layered glass fiber prefilter, providing two to four times the throughput of standard glass fiber prefilter devices, and allowing quick and easy filtration of your most difficult-to-filter samples.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4524
Detalles adicionales : Peso : 0.98800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17144341
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Especificaciones
Fibra de vidrio borosilicatado
No estéril
60/caja
37 mm
1 μm
Polipropileno
15/paquete